Learn More
4-Bromo-2-clorobenzonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342886 5 g 5 g
11332886 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10602.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 154607-01-9 | C7H3BrClN | 216.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154607-01-9
Fórmula molecular C7H3BrClN
Peso molecular (g/mol) 216.46
Número MDL MFCD00040883
Clave InChI AYQBMZNSJPVADT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-chloro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem12801, intermediates-zcf02177, acmc-209db5, ksc497g8d
PubChem CID 7010420
Nombre IUPAC 4-bromo-2-clorobenzonitrilo
SMILES ClC1=C(C=CC(Br)=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Punto de fusión 67°C to 72°C
Punto de ebullición 142°C to 143°C (10 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 3240885
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.47
Porcentaje de pureza 96%