Learn More
Ácido 4-bromo-2-clorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 59748-90-2 |
| Fórmula molecular | C7H4BrClO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-4-bromobenzoic Acid, 4-Bromo-2-chloro-benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Br)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 4-bromo-2-clorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 235.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.9083 |