Learn More
Ácido 4-bromo-2-clorobenzoico, 98 %, Acros Organics™
Código de producto. 15462152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462152 25 g 25 g
15442152 1 g 1 g
15452152 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443620250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 59748-90-2
Fórmula molecular C7H4BrClO2
Peso molecular (g/mol) 235.47
Clave InChI JAVZWSOFJKYSDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorobenzoicacid, 2-chloro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-2-chloro-benzoic acid, rarechem al bo 2371, attercop-chm at111793, zlchem 410, pubchem3586, acmc-1b03i, ksc274c2d
PubChem CID 108829
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-2-clorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Punto de fusión 171.0°C to 175.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.47
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.