Learn More
4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10734183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10734183 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10734183 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371430010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 97%
CAS 351003-52-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 75°C to 80°C
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H3BrCl2O2S
Fórmula lineal BrC6H3ClSO2Cl
Número MDL MFCD03094630
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromo-2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-bromo-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem11732, 4-bromo-2-chloro-benzenesulfonyl chloride, acmc-1ag54, ksc221s9p
Clave InChI OECYEHWJPRPCOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC(Br)=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Nombre IUPAC 4-bromo-2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride
Peso molecular (g/mol) 289.95
PubChem CID 2734766
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.96
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystals and/or Chunks
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.