Learn More
Cloruro de 4-bromo-2-clorobencenosulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461397 100 g 100 g
11441397 5 g 5 g
11451397 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24913.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 351003-52-6 | C6H3BrCl2O2S | 289.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351003-52-6
Fórmula molecular C6H3BrCl2O2S
Peso molecular (g/mol) 289.95
Número MDL MFCD03094630
Clave InChI OECYEHWJPRPCOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-bromo-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem11732, 4-bromo-2-chloro-benzenesulfonyl chloride, acmc-1ag54, ksc221s9p
PubChem CID 2734766
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-2-clorobencenosulfonilo
SMILES ClC1=CC(Br)=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 76°C to 81°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.96
Porcentaje de pureza 96%