Learn More
Cloruro de 4-bromo-2-clorobencenosulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride |
| Punto de fusión | 76°C to 81°C |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3261 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.96 |
| Porcentaje de pureza | 96% |