Learn More
Éster etílico del ácido 4-bromo-2-clorobencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-chlorobenzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1261606-45-4 |
| Fórmula molecular | C10H10BrClO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethyl 2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10BrClO2/c1-2-14-10(13)5-7-3-4-8(11)6-9(7)12/h3-4,6H,2,5H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1ccc(Br)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(4-bromo-2-clorofenil)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 277.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.9553 |