Learn More
4-Bromo-2-cloroanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463458 10 g 10 g
11473458 50 g 50 g
11483458 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17859.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38762-41-3 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38762-41-3
Fórmula molecular C6H5BrClN
Peso molecular (g/mol) 206.467
Número MDL MFCD00007660
Clave InChI INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-bromoaniline, 4-bromo-2-chloro-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chloro-aniline, 4-bromo-2-chlorophenylamine, 4-bromo-6-chloroaniline, 4-bromo-2-chlorobenzenamine, zlchem 546, pubchem3578, 2-chloro4-bromoaniline
PubChem CID 610169
Nombre IUPAC 4-bromo-2-cloroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chloroaniline
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 10 g
Beilstein 3117740
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.47
Porcentaje de pureza ≥98%