Learn More
4'-Bromo-2'-cloroacetanilida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412948 100 g 100 g
11402948 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18652.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3460-23-9 | C8H7BrClNO | 248.504 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente (turbidez muy leve).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3460-23-9
Fórmula molecular C8H7BrClNO
Peso molecular (g/mol) 248.504
Número MDL MFCD00040852
Clave InChI MITWNEIUIPGZKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-bromo-2'-chloroacetanilide, n-4-bromo-2-chlorophenyl acetamide, 4-bromo-2-chloroacetanilide, acetamide, n-4-bromo-2-chlorophenyl, maybridge3_007422, 2-chlor-4-bromacetanilid, acmc-209i8u, buttpark 83\07-60, acetanilide, 4'-bromo-2'-chloro
PubChem CID 610167
Nombre IUPAC N-(4-bromo-2-clorofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromo-2'-chloroacetanilide
Punto de fusión 151°C to 152°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2719133
Información de solubilidad Soluble in hot methanol (very faint turbidity).
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.51
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)acetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)acetamide