Learn More
4-bromo-2-cloro-N-metilanilina, TRC
Código de producto. 30179855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179855 25 mg 25 miligramos
30180244 100 mg 100 miligramos
30180210 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB59384025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944131-95-7
Fórmula molecular C7 H7 Br Cl N
Peso molecular (g/mol) 220.494
Nombre IUPAC 4-bromo-2-cloro-N-metilanilina
SMILES CNc1ccc(Br)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-bromo-2-chloro-N-methylaniline
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7BrClN/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4,10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.945