Learn More
4-Bromo-2-cloro-6-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10435712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10435712 50 g 50 g
10039561 1 g 1 g
10223662 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10435712 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01216EE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 7530-27-0
Fórmula molecular C7H6BrClO
Peso molecular (g/mol) 221.48
Número MDL MFCD00002167
Clave InChI IDDUDPYBPXKGCP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82031
Nombre IUPAC 4-bromo-2-cloro-6-metilfenol
SMILES CC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal CH3C6H2(OH)(Cl)Br
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-bromo-6-chloro-o-cresol, o-cresol, 4-bromo-6-chloro, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, 2-chloro-4-bromo-6-methylphenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenol, 5-bromo-3-chloro-2-hydroxytoluene, #, phenol,4-bromo-2-chloro-6-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.48
Porcentaje de pureza 97%