Learn More
4-Bromo-2-cloro-6-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303256 5 g 5 g
11313256 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12590.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 30273-42-8 | C7H7BrClN | 220.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30273-42-8
Fórmula molecular C7H7BrClN
Peso molecular (g/mol) 220.49
Número MDL MFCD00041432
Clave InChI DIXGIKZIIZRFKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, pubchem23742, acmc-20a53i, 4-bromo-6-chloro-o-toluidine, 2-amino-5-bromo-3-chlorotoluene, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-aniline, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenylamine, 4-bromo-2-chloro-6-methylphenylamine, benzenamine,4-bromo-2-chloro-6-methyl
PubChem CID 2769626
Nombre IUPAC 4-bromo-2-chloro-6-methylaniline
SMILES CC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline
Punto de fusión 37°C to 40°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2717133
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.5
Porcentaje de pureza 98%