Learn More
4-Bromo-2-cloro-6-fluorofenol, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11401187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11401187 1 g 1 g
11411187 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11401187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24163.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161045-79-0
Fórmula molecular C6H3BrClFO
Peso molecular (g/mol) 225.44
Número MDL MFCD01631476
Clave InChI QEYONPKSDTUPAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol,4-bromo-2-chloro-6-fluoro, pubchem2841, acmc-209dlz, intermediates-zcf02212, 3-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-fluoro, 4-bromo-2-chloro-6-fluorophenol
PubChem CID 2773270
Nombre IUPAC 4-bromo-2-cloro-6-fluorofenol
SMILES OC1=C(F)C=C(Br)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.45
Porcentaje de pureza ≥97%