Learn More
4-Bromo-2-cloro-6-fluoroanisol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11382519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382519 5 g 5 g
11372519 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382519 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26635.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261762-34-9
Fórmula molecular C7H5BrClFO
Peso molecular (g/mol) 239.468
Número MDL MFCD01631477
Clave InChI IKWHDHGNXXVBHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-chloro-6-fluoroanisole, 4-bromo-2-chloro-6-fluorophenyl methyl ether, benzene, 5-bromo-1-chloro-3-fluoro-2-methoxy, pubchem8360, 5-bromo-3-chloro-1-fluoro-2-methoxybenzene, 5-bromanyl-1-chloranyl-3-fluoranyl-2-methoxy-benzene
PubChem CID 2773260
Nombre IUPAC 5-bromo-1-cloro-3-fluoro-2-metoxibenceno
SMILES COC1=C(C=C(C=C1F)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chloro-6-fluoroanisole
Índice de refracción 1.548
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.47
Porcentaje de pureza 97%