Learn More
Ácido 4-bromo-2-cloro-5-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490959 1 g 1 g
15400969 5 g 5 g
15410969 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63965.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177480-81-8
Fórmula molecular C7H3BrClFO2
Peso molecular (g/mol) 253.45
Número MDL MFCD00236589
Clave InChI TZFKKLGCVKORLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-chloro-5-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-2-chloro-5-fluoro, pubchem1361, acmc-1c1y0, 4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoicacid, 2-chloro-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
PubChem CID 2736225
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-2-cloro-5-fluorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(F)=C(Br)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.45
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido