Learn More
4-Bromo-2-cloro-1-yodobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459727 1 g 1 g
11469727 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22185.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 31928-47-9 | C6H3BrClI | 317.348 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31928-47-9
Fórmula molecular C6H3BrClI
Peso molecular (g/mol) 317.348
Número MDL MFCD00079709
Clave InChI OHHKQBZOURGNLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-chloroiodobenzene, 1-bromo-3-chloro-4-iodobenzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-iodo, buttpark 34\07-78, 4-bromo-2-chloro-1-iodo-benzene, pubchem3592, acmc-1cp6y, 3-chloro-4-iodobromobenzene, ksc493m0p, 4-bromo-2-chloro-iodobenzene
PubChem CID 2735547
Nombre IUPAC 4-bromo-2-cloro-1-yodobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Punto de fusión 33°C to 35°C
Punto de ebullición 103°C to 105°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.6722
Cantidad 1 g
Beilstein 2435075
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.36
Porcentaje de pureza 97%