Learn More
4-Bromo-2,8-bis(trifluorometil)quinolina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10322210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10322210 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10322210 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437700010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2, 8-bis(trifluoromethyl)quinoline
CAS 35853-45-3
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62.4°C to 64.7°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H4BrF6N
Número MDL MFCD00075340
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromo-2,8-bis trifluoromethyl quinoline, 2,8-bis trifluoromethyl-4-bromoquinoline, cc-pmlsc-dma-p108, quinoline, 4-bromo-2,8-bis trifluoromethyl, 4-bromanyl-2,8-bis trifluoromethyl quinoline, pubchem11103, 2,8-bis-trifluoromethyl-4-bromo-quinoline, 4-bromo-2,8-bis-trifluoromethyl-quinoline, quinoline,4-bromo-2,8-bis trifluoromethyl
Clave InChI DXALAFAFIXJDOS-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=C2C=CC=C(C2=N1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-bromo-2,8-bis(trifluorometil)quinolina
Peso molecular (g/mol) 344.05
PubChem CID 4071242
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.06
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino