Learn More
4-Bromo-2,6-xilidina, TRC
Código de producto. 30337101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337101 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30337101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68922525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine
CAS 24596-19-8
Fórmula molecular C8 H10 Br N
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-, 2,6-Xylidine, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 2,6-Dimethyl-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-Bromo-2,6-xylidine, NSC 227944
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3
SMILES Cc1cc(Br)cc(C)c1N
Nombre IUPAC 4-bromo-2,6-dimetilanilina
Peso molecular (g/mol) 200.076
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.9997