Learn More
4-Bromo-2,6-dinitrotolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436590 5 g 5 g
11426590 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436590 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27634.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 95192-64-6 | Molecular Formula: C7H5BrN2O4 | Molecular Weight: 261.031 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95192-64-6
Fórmula molecular C7H5BrN2O4
Peso molecular (g/mol) 261.031
Número MDL MFCD07357280
Clave InChI UOGCLPDKGPPDHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,6-dinitrotoluene, 5-bromo-1,3-dinitro-2-methylbenzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro-benzene, benzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro, 2,6-dinitro-4-bromo-tolurene, 5-bromanyl-2-methyl-1,3-dinitro-benzene
PubChem CID 13443186
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metil-1,3-dinitrobenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Punto de fusión 86°C to 89°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.03
Porcentaje de pureza 97%