Learn More
4-Bromo-2,6-dimetilfenilamina (4-Bromo-2,6-dimetilanilina; 4-Bromo-2,6-xilidina), Mikromol™
Descripción
4-Bromo-2,6-dimetilfenilamina (4-Bromo-2,6-dimetilanilina; 4-Bromo-2,6-xilidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine |
| CAS | 24596-19-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H10 Br N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-, 2,6-Xylidine, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 2,6-Dimethyl-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylaniline, 4-Bromo-2,6-xylidine, NSC 227944 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(Br)cc(C)c1N |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2,6-dimetilanilina |
| Mostrar más |