Learn More
4-Bromo-2,6-dimetilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440247 25 g 25 g
11450247 100 g 100 g
11460247 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21669.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2374-05-2 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Se utiliza como conservante para recubrimientos y pulpas, para controlar la contaminación microbiana en fábricas de papel y yacimientos petrolíferos, y para proteger los procesos de tratamiento de cuero y de aguas contra ataques microbianos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2374-05-2
Fórmula molecular C8H9BrO
Peso molecular (g/mol) 201.06
Número MDL MFCD00002314
Clave InChI ZLVFYUORUHNMBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,6-xylenol, phenol, 4-bromo-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-bromophenol, 2,6-xylenol, 4-bromo, pubchem9579, 2, 4-bromo, acmc-2097aq, 4-bromo-2,6 dimethylphenol, 5-bromo-2-hydroxy-m-xylene, ksc495g0d
PubChem CID 16919
Nombre IUPAC 4-bromo-2,6-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,6-dimethylphenol
Punto de fusión 74°C to 78°C
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Beilstein 1862399
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.07
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2,6-dimethylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-bromo-2,6-dimethylphenol