Learn More
4-Bromo-2,6-dimetilanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423237 5 g 5 g
11415027 25 g 25 g
11425027 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15423237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21931.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14804-38-7 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14804-38-7
Fórmula molecular C9H11BrO
Peso molecular (g/mol) 215.09
Número MDL MFCD00143259
Clave InChI MMARFGDTMJBIBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,6-dimethylanisole, 5-bromo-2-methoxy-m-xylene, 4-brom-2,6-dimethylanisole, 1-bromo-3,5-dimethyl-4-methoxybenzene, 2,6-dimethyl-4-bromoanisole, benzene, 5-bromo-2-methoxy-1,3-dimethyl, timtec-bb sbb005776, attercop-chm at108629, 4-bromo-2,6-dimethyl-methoxybenzene, pubchem2654
PubChem CID 278654
Nombre IUPAC 5-Bromo-2-metoxi-1,3-dimetilbenceno
SMILES COC1=C(C)C=C(Br)C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,6-dimethylanisole
Densidad 1.347
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.545
Beilstein 1940290
Punto de ebullición 117°C to 120°C (13 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.09
Porcentaje de pureza 99%