Learn More
4-Bromo-2,6-dimetilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2,6-dimethylaniline |
| Punto de fusión | 47°C to 52°C |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 1936300 |
| Punto de ebullición | 120°C (0.2 mmHg) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.08 |
| Porcentaje de pureza | 98% |