Learn More
4-Bromo-2,6-dimetilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10570892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10570892 25 g Frasco de vidrio 25 g
13458428 250 g Glass bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10570892 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 185190250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24596-19-8 | Molecular Formula: C8H10BrN | Molecular Weight: 200.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24596-19-8
Fórmula molecular C8H10BrN
Peso molecular (g/mol) 200.08
Número MDL MFCD00007826
Clave InChI QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,6-xylidine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl, 4-bromo-2,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-5-bromo-m-xylene, 2,6-dimethyl-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 4-bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-aniline, 4-bromo-2,6-dimethylaniline, 4-bromo-2,6-dimethyl-benzenamine
PubChem CID 90549
Nombre IUPAC 4-bromo-2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(Br)=CC(C)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2, 6-dimethylaniline
Punto de fusión 48.0°C to 52.0°C
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
Color Ámbar a amarillo
% máx. CAS 100.0
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal BrC6H2(CH3)2NH2
Beilstein 12,111
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.