Learn More
4-Bromo-2,6-diisopropilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2,6-diisopropylaniline |
| CAS | 80058-84-0 |
| Fórmula molecular | C12H18BrN |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-2,5-diisopropylaniline, 4-Bromo-2,6-diisopropylphenylamine, 4-Bromo-2,6-bis(1-methylethyl)benzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18BrN/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8H,14H2,1-4H3 |
| SMILES | BrC1=CC(C(C)C)=C(N)C(C(C)C)=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2,6-diisopropilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 256.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.06 |