Learn More
Alcohol 4-bromo-2,6-difluorobencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408178 1 g 1 g
15418178 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61623.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 162744-59-4 | C7H5BrF2O | 223.017 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162744-59-4
Fórmula molecular C7H5BrF2O
Peso molecular (g/mol) 223.017
Número MDL MFCD03094461
Clave InChI LSRHFWSNUFIKER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol, 4-bromo-2,6-difluorophenyl methanol, 4-bromo-2,6-difluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-bromo-2,6-difluoro, 4-bromo-2,6-difluoro-benzenemethanol, 2,6-difluoro-4-bromobenzyl alcohol, 4-bromo-2,6-difluoro-phenyl methanol, 2,6-difluoro-4-bromo benzyl alcohol, pubchem4882, acmc-209dox
PubChem CID 2773303
Nombre IUPAC (4-bromo-2,6-difluorofenil)metanol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)CO)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Punto de fusión 76°C to 81°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido