Learn More
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is employed in the lewis acid-promoted synthesis of unsymmetrical and highly functionalized carbazoles and dibenzofurans from biaryl triazenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se emplea en la síntesis promovida por el ácido de Lewis de carbazoles y dibenzofuranos asimétricos y altamente funcionalizados a partir de biarilo triazenos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de bases y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger del calor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 13252396 |
| Sinónimo | 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.99 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Líquido |