Learn More
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421579 1 g 1 g
15441579 250 mg 250 miligramos
15431579 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64386.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 156243-64-0 | C7H2BrF5 | 260.989 g/mol
It is employed in the lewis acid-promoted synthesis of unsymmetrical and highly functionalized carbazoles and dibenzofurans from biaryl triazenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis promovida por el ácido de Lewis de carbazoles y dibenzofuranos asimétricos y altamente funcionalizados a partir de biarilo triazenos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de bases y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156243-64-0
Fórmula molecular C7H2BrF5
Peso molecular (g/mol) 260.989
Número MDL MFCD01631616
Clave InChI QPJKIRNIIXIPIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23450919
Nombre IUPAC 5-bromo-1,3-difluoro-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)C(F)(F)F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride
Color Incolora
Cantidad 1 g
Beilstein 13252396
Sinónimo 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido