Learn More
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile |
| CAS | 123843-67-4 |
| Fórmula molecular | C7H2BrF2N |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H2BrF2N/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H |
| SMILES | Fc1cc(Br)cc(F)c1C#N |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2,6-difluorobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 218 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.9339 |