Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrilo, 95 %
Código de producto. 15445557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445557 250 mg 250 miligramos
15435557 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445557 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H32795.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 123843-67-4
Fórmula molecular C7H2BrF2N
Peso molecular (g/mol) 218.00
Número MDL MFCD01310981
Clave InChI TZHQWUAOIWRFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,6-difluoro-benzonitrile, 2,6-difluoro-4-bromobenzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2,6-difluoro, 4-bromo-2,6-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem4699, acmc-1bymk, ksc513m5d, 4-bromo-2,6-difluoro-bezonitrile, 2,6-difluoro-4-bromo-benzonitrile
PubChem CID 2756916
Nombre IUPAC 4-bromo-2,6-difluorobenzonitrilo
SMILES FC1=CC(Br)=CC(F)=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Punto de fusión 79°C to 82°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 218
Porcentaje de pureza 95%