Learn More
4-bromo-2,6-dietilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2,6-diethylaniline |
| CAS | 56746-19-1 |
| Fórmula molecular | C10H14BrN |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-2,6-diethylbenzenamine, 2,6-Diethyl-4-bromoaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14BrN/c1-3-7-5-9(11)6-8(4-2)10(7)12/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1cc(Br)cc(CC)c1N |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2,6-dietilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 228.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.031 |