Learn More
4-Bromo-2,6-dicloranilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492677 100 g 100 g
11472677 5 g 5 g
11482677 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14884.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 697-88-1 | C6H4BrCl2N | 240.909 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 697-88-1
Fórmula molecular C6H4BrCl2N
Peso molecular (g/mol) 240.909
Número MDL MFCD00025162
Clave InChI NPQBZKNXJZARBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dichlorophenyl amine, 4-bromo-2,6-dichlorophenylamine, 4-bromo-2,6-dichloro-benzenamine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dichloro, 4-brom-2,6-dichloranilin, pubchem3606, acmc-1ay6t, ksc495a6h, 4-bromo-2,6-dichloro aniline
PubChem CID 69680
Nombre IUPAC 4-bromo-2,6-dicloroanilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Punto de fusión 85°C to 88°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2089687
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.92
Porcentaje de pureza 98%