Learn More
4-Bromo-2,6-dicloranilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2,6-dichloroaniline |
| Punto de fusión | 85°C to 88°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2089687 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.92 |
| Porcentaje de pureza | 98% |