Learn More
Ácido 4-bromo-2,6-dicloro-5-fluoro-3-piridinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylic Acid |
| CAS | 1526945-64-1 |
| Fórmula molecular | C6HBrCl2FNO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-2,6-dichloro-5-fluoronicotinic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6HBrCl2FNO2/c7-2-1(6(12)13)4(8)11-5(9)3(2)10/h(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1c(Cl)nc(Cl)c(F)c1Br |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-bromo-2,6-dicloro-5-fluoropiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 288.89 |