Learn More
4-Bromo-2-(5-isoxazolil)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421860 1 g 1 g
11431860 5 g 5 g
11441860 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421860 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27557.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 213690-27-8 | C9H6BrNO2 | 240.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 213690-27-8
Fórmula molecular C9H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 240.06
Número MDL MFCD00799493
Clave InChI GBXOJTWVFYSJRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-5-isoxazolyl phenol, 4-bromo-6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 4-bromo-2-1,2-oxazol-5-yl phenol, acmc-1ckhc, 4-bromo-2-isoxazole-5-yl phenol, phenol,4-bromo-2-5-isoxazolyl
PubChem CID 6744794
Nombre IUPAC 4-bromo-6-(2H-1,2-oxazol-5-ilideno)ciclohexa-2,4-dien-1-ona
SMILES BrC1=CC(=C2ONC=C2)C(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol
Punto de fusión 207°C to 212°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.05
Porcentaje de pureza 97%