Learn More
4-Bromo-2,5-dimetoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30345884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345884 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30345884 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6835455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
CAS 31558-41-5
Fórmula molecular C9 H9 Br O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,5-Dimethoxy-4-bromobenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-7(10)9(13-2)3-6(8)5-11/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1cc(C=O)c(OC)cc1Br
Nombre IUPAC 4-bromo-2,5-dimetoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 245.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.974