Learn More
4-Bromo-2,5-dimetoxibenzaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481060 25 g 25 g
11471060 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481060 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25500.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 31558-41-5 | C9H9BrO3 | 245.072 g/mol
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-2,5-dimetoxibenceno se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, con un buen sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31558-41-5
Fórmula molecular C9H9BrO3
Peso molecular (g/mol) 245.072
Número MDL MFCD00156964
Clave InChI BIFWGDWGCZLCHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethoxy-4-bromobenzaldehyde, pubchem2068, acmc-1aiq9, cbmicro_047429, cambridge id 6238031, 4-bromo-2,5-dimethoxy benzaldehyde, 4-bromo-2,5-dimethoxy-benzaldehyde, 4-bromanyl-2,5-dimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2,5-dimethoxy
PubChem CID 777997
Nombre IUPAC 4-bromo-2,5-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(=C(C=C1C=O)OC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Punto de fusión 132°C to 135°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.08
Porcentaje de pureza ≥98%