Learn More
4-Bromo-2,5-difluorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Bromo-2,5-difluorophenol is used as a raw material in organic synthesis. Used in the synthesis allyloxy-based biphenyl liquid crystals with multiple lateral fluoro substituents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-bromo-2,5-difluorofenol se utiliza como materia prima en síntesis orgánica y en la síntesis de cristales líquidos de bifenilos a base de aliloxi con múltiples sustituyentes fluorados laterales.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2,5-difluorophenol |
| Punto de fusión | 51°C to 53°C |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Soluble in water (slightly). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.99 |
| Porcentaje de pureza | 99% |