Learn More
4-Bromo-2,5-difluoroanisol, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10744753 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
:
5 g; frasco de vidrio
Código de producto. 10744753
Marca: Thermo Scientific Acros 366490050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2, 5-difluoroanisole
Nombre de nota 98%
CAS 202865-60-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5BrF2O
Número MDL MFCD00143258
Cantidad 5g
Sinónimo 4-bromo-2,5-difluoroanisole, 1-bromo-2,5-difluoro-4-methoxy-benzene, timtec-bb sbb037912, pubchem2653, acmc-1cm1k, benzene,1-bromo-2,5-difluoro-4-methoxy, benzene, 1-bromo-2,5-difluoro-4-methoxy
Clave InChI OOTXNQBDWFJMNN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1F)Br)F
Nombre IUPAC 1-bromo-2,5-difluoro-4-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 223.02
PubChem CID 2724983
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.02
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2,5-difluoroanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.