Learn More
4-Bromo-2,5-difluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455917 10 g 10 g
11445917 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24457.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112279-60-4
Fórmula molecular C6H4BrF2N
Peso molecular (g/mol) 208.006
Número MDL MFCD01861125
Clave InChI XOYHFIQPPOJMFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,5-difluoro-phenylamine, 4-bromo-2,5-difluoro-aniline, 4-bromo-2,5-difluorophenylamine, pubchem2928, acmc-1bvn4, ksc494m7l, 4-bromo-2,5-difluorobenzenamine, 2,5-difluoro-4-bromoaniline, 4-bromo-2,5-difluoroaniline, benzenamine, 4-bromo-2,5-difluoro
PubChem CID 2773285
Nombre IUPAC 4-Bromo-2,5-difluoroanilina
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,5-difluoroaniline
Punto de fusión 74°C to 75°C
Cantidad 10 g
Beilstein 4741102
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.01
Porcentaje de pureza 98%