Learn More
Cloruro de 4-bromo-2,5-diclorotiofeno-3-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10480554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10480554 25 g 25 g
10405892 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10480554 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD09555EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
CAS 166964-36-9
Fórmula molecular C4BrCl3O2S2
Peso molecular (g/mol) 330.416
Número MDL MFCD00051664
Clave InChI NAHZODWKWDZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, acmc-20amnx, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-thiophene-3-sulfonylchloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride #
PubChem CID 519295
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-2,5-diclorotiofeno-3-sulfonilo
SMILES C1(=C(SC(=C1Br)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2, 5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.44
Porcentaje de pureza 97%