Learn More
4-Bromo-2,3-difluorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451290 5 g 5 g
11441290 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451290 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26369.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 144292-32-0 | Molecular Formula: C6H3BrF2O | Molecular Weight: 208.99 g/mol
4-Bromo-2,3-difluorophenol is used as medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-2,3-difluorofenol se utiliza como intermedio medicinal.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144292-32-0
Fórmula molecular C6H3BrF2O
Peso molecular (g/mol) 208.99
Número MDL MFCD08061907
Clave InChI JZAVCMMYGSROJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-difluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2,3-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,3-difluoro, pubchem2477, pubchem4111, acmc-209csf, bromodifluorophenol, ksc494o1n, 2,3-difluoro 4-bromo phenol, 2.3-difluoro-4-bromo phenol
PubChem CID 10219942
Nombre IUPAC 4-bromo-2,3-difluorofenol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,3-difluorophenol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.99
Porcentaje de pureza 97%