Learn More
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471069 5 g 5 g
15481069 250 mg 250 miligramos
15461069 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64044.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 644985-24-0 | C7H3BrF2O | 221.001 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-bromo-2,3-difluorobenzaldehído se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 644985-24-0
Fórmula molecular C7H3BrF2O
Peso molecular (g/mol) 221.001
Número MDL MFCD09258953
Clave InChI IMOLPSNRLZLWQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-difluoro-4-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2,3-difluoro, 1-bromo-2,3-difluoro-4-formylbenzene, pubchem10068, 4-bromo-2,3-difluoro-benzaldehyde, 4-bromanyl-2,3-bis fluoranyl benzaldehyde, 4-bromo-2, 3-difluorobenzaldehyde
PubChem CID 26986390
Nombre IUPAC 4-bromo-2,3-difluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Punto de fusión 66°C to 67°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 9551272
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo