Learn More
Cloruro de 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378956
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11378956 5 g 5 g
11368956 1 g 1 g
11388956 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11378956
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20153.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122033-54-9
Fórmula molecular C7BrClF4O
Peso molecular (g/mol) 291.424
Número MDL MFCD03001173
Clave InChI XVYIQLOULDERAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoylchloride, benzoyl chloride,4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, acmc-20amnz, 4-bromanyl-2,3,5,6-tetrakis fluoranyl benzoyl chloride
PubChem CID 2783245
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoílo
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
Punto de ebullición 95°C to 100°C
Índice de refracción 1.517
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 7295811
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.43
Porcentaje de pureza 98%