missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11368956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368956 1 g 1 g
11378956 5 g 5 g
11388956 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11368956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20153.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 122033-54-9 | Molecular Formula: C7BrClF4O | Molecular Weight: 291.424 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 122033-54-9
Fórmula molecular C7BrClF4O
Peso molecular (g/mol) 291.424
Número MDL MFCD03001173
Clave InChI XVYIQLOULDERAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoylchloride, benzoyl chloride,4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, acmc-20amnz, 4-bromanyl-2,3,5,6-tetrakis fluoranyl benzoyl chloride
PubChem CID 2783245
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoílo
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(=O)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
Punto de ebullición 95°C to 100°C
Índice de refracción 1.517
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 7295811
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.43
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.