Learn More
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499277 1 g 1 g
11409287 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21350.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17823-46-0 | C7BrF7 | 296.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17823-46-0
Fórmula molecular C7BrF7
Peso molecular (g/mol) 296.97
Número MDL MFCD00075240
Clave InChI DONVNRFILRLHJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, p-bromoheptafluorotoluene, 4-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobromobenzene, acmc-209ee7, 4-bromoheptafluorotoluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-bromobenzene
PubChem CID 626637
Nombre IUPAC 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Densidad 1.929
Punto de ebullición 152°C to 153°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.98
Porcentaje de pureza 99%