Learn More
Ácido 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10535850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10535850 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10535850 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00175DE
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
CAS 4707-24-8
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7HBrF4O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, acmc-1arsf, 4-bromotetrafluorobenzoic acid, 4-bromotetrafluorobenzene carboxylic acid, benzoicacid, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid, 4-bromanyl-2,3,5,6-tetrakis fluoranyl benzoic acid
Clave InChI MTZLICDXLGQWJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 272.981
PubChem CID 298173
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.98
Porcentaje de pureza 95%