Learn More
Ácido 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495767 1 g 1 g
15405777 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32982.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4707-24-8 | C7HBrF4O2 | 272.981 g/mol
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4707-24-8
Fórmula molecular C7HBrF4O2
Peso molecular (g/mol) 272.981
Número MDL MFCD00075244
Clave InChI MTZLICDXLGQWJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, acmc-1arsf, 4-bromotetrafluorobenzoic acid, 4-bromotetrafluorobenzene carboxylic acid, benzoicacid, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid, 4-bromanyl-2,3,5,6-tetrakis fluoranyl benzoic acid
PubChem CID 298173
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Punto de fusión 142°C to 145°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.98
Porcentaje de pureza ≥97%