Learn More
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10615711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10615711 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10615711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 293780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluene
Nombre de nota 99%
CAS 17823-46-0
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7BrF7
Índice de refracción 1.4275 to 1.4295 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00075240
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, p-bromoheptafluorotoluene, 4-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobromobenzene, acmc-209ee7, 4-bromoheptafluorotoluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-bromobenzene
Clave InChI DONVNRFILRLHJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 296.97
PubChem CID 626637
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.96
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid