Learn More
4-Bromo-2,2-difenilbutironitrilo, TRC
Código de producto. 30340304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340304 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30340304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68420510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
CAS 39186-58-8
Fórmula molecular C16H14BrN
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Bromo-3,3-diphenyl-3-cyanopropane, 2,2-Diphenyl-4-bromobutyronitrile, 3-Cyano-3,3-diphenylpropyl Bromide, NSC 80688
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14BrN/c17-12-11-16(13-18,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-12H2
SMILES BrCCC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 4-bromo-2,2-difenilbutanenitrilo
Peso molecular (g/mol) 300.19